Få mere at vide
2-[(2-Chlorophenyl)amino]-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2-Chlorophenyl)amino]-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 38120-54-6 |
| Molekylær formel | C13H9ClN2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(2-Chlorophenyl)-3-nitroanthranilic Acid, 2'-Chloro-6-nitrodiphenylamine-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClN2O4/c14-9-5-1-2-6-10(9)15-12-8(13(17)18)4-3-7-11(12)16(19)20/h1-7,15H,(H,17,18) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC(N(=O)=O)=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2)O |
| IUPAC navn | 2-((2-chlorophenyl)amino)-3-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.67 |
| Formel vægt | 292.03 |