Få mere at vide
2-(2-chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-5-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO3/c15-10-4-2-1-3-9(10)13-16-11-7-8(14(17)18)5-6-12(11)19-13/h1-7,13,16H,(H,17,18) |
| Formel vægt | 275.035 |