Få mere at vide
2-(2-chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-5-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30354910
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354910 50 mg
30360175 100 mg
30353427 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC72301550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1018498-30-0
Molekylær formel C14 H10 Cl N O3
Molekylvægt (g/mol) 275.687
Synonym 2-(2-Chlorophenyl)-1,3-Benzoxazole-5-Carboxylic Acid
IUPAC navn 2-(2-chlorophenyl)-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1ccc2OC(Nc2c1)c3ccccc3Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10ClNO3/c15-10-4-2-1-3-9(10)13-16-11-7-8(14(17)18)5-6-12(11)19-13/h1-7,13,16H,(H,17,18)
Formel vægt 275.035