Få mere at vide
2-(2-Klorfenoxy)propionsyre, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311864
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30311864 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30311864 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11557500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid
CAS 25140-86-7
Analyt- eller komponentnavne 2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C9 H9 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Propionic acid, 2-(o-chlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), (RS)-2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, (±)-2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, 2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, 2-(o-Chlorophenoxy)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO3/c1-6(9(11)12)13-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-6H,1H3,(H,11,12)
SMIL CC(Oc1ccccc1Cl)C(=O)O
IUPAC navn 2-(2-klorfenoxy)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 200.619
Mængde 100 mg
Formel vægt 200.024 g/mol