Få mere at vide
2-(2-Klorfenoxy)propionsyre, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid |
| CAS | 25140-86-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C9 H9 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Propionic acid, 2-(o-chlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), (RS)-2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, (±)-2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, 2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, 2-(o-Chlorophenoxy)propionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-6(9(11)12)13-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(Oc1ccccc1Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-klorfenoxy)propansyre |
| Vis mere |