Få mere at vide
2-(2-chlorphenoxy)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181032
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10181032 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10141082 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10595364 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10181032 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03300CB
Kemiske identifikatorer
CAS 26378-53-0
Molekylær formel C8H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 171.624
MDL nummer MFCD00125294
InChI nøgle NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735788
IUPAC navn 2-(2-chlorphenoxy)ethanamin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
CAS min % 97.0
Mængde 250 mg
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel ClC6H4O(CH2)2NH2
Synonym 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
Formel vægt 171.63
Procent renhed 97%