Få mere at vide
2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470260
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470260 250 mg 250mg
11480260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50704.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26378-53-0
Molekylær formel C8H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 171.624
MDL nummer MFCD00125294
InChI nøgle NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
PubChem CID 2735788
IUPAC navn 2-(2-chlorophenoxy)ethanamine
SMIL C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
Smeltepunkt 39°C to 40°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Kogepunkt 150°C to 153°C (18 mmHg)
Formel vægt 171.63
Procent renhed 95%