Få mere at vide
2-(2-chlorphenoxy)ethanimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753483
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10753483 10 g 10g
10455332 1 g 1g
10001984 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB05621EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58403-03-5
Molekylær formel C8H10Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 221.08
MDL nummer MFCD00173805
InChI nøgle WPWKAEFYVGWTAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chlorophenoxy acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetimidamide hydrochloride, 2-2-chloro-phenoxy-acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetamide hydrochloride, ethanimidamide, 2-2-chlorophenoxy-, monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanamidine, chloride, 2-2-chlorophenoxy acetamidine hcl, 2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride
PubChem CID 2745914
SMIL [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl
Mængde 10 g
IUPAC navn 2-(2-chlorphenoxy)ethanimidamid;hydrochlorid
Formel vægt 221.09
Procent renhed 97%