Få mere at vide
2-(2-Chloroethyl-d4)-1H-isoindole-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloroethyl-d4)-1H-isoindole-1,3-dione |
| CAS | 1252995-10-0 |
| Molekylær formel | C10H4D4ClNO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(2-Chloroethyl-1,1,2,2-d4)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])N1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.65 |
| Formel vægt | 213.0495 |