missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide |
| CAS | 811450-82-5 |
| Molekylær formel | C10H11ClN2O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN2O4/c11-5-6-17-7-10(14)12-8-1-3-9(4-2-8)13(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,12,14) |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)COCCCl)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(2-chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.66 |
| Formel vægt | 258.0407 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?