missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Chloroethoxy)ethylphosphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloroethoxy)ethylphosphonic Acid |
| CAS | 69404-51-9 |
| Molekylær formel | C4H10O4PCl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [2-(2-Chloroethoxy)ethyl]phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10ClO4P/c5-1-2-9-3-4-10(6,7)8/h1-4H2,(H2,6,7,8) |
| SMIL | OP(=O)(O)CCOCCCl |
| IUPAC navn | 2-(2-chloroethoxy)ethylphosphonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.55 |
| Formel vægt | 188.0005 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?