Learn More
2-(2-Chloroethoxy)ethylphosphonic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloroethoxy)ethylphosphonic Acid |
| CAS | 69404-51-9 |
| Molekylær formel | C4H10O4PCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | [2-(2-Chloroethoxy)ethyl]phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10ClO4P/c5-1-2-9-3-4-10(6,7)8/h1-4H2,(H2,6,7,8) |
| SMIL | OP(=O)(O)CCOCCCl |
| IUPAC navn | 2-(2-chloroethoxy)ethylphosphonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.55 |
| Formel vægt | 188.0005 |