missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Chloroethoxy)ethylphosphonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30332475
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332475 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB406220250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chloroethoxy)ethylphosphonic Acid
CAS 69404-51-9
Molekylær formel C4H10O4PCl
Mængde 250 mg
Synonym [2-(2-Chloroethoxy)ethyl]phosphonic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H10ClO4P/c5-1-2-9-3-4-10(6,7)8/h1-4H2,(H2,6,7,8)
SMIL OP(=O)(O)CCOCCCl
IUPAC navn 2-(2-chloroethoxy)ethylphosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 188.55
Formel vægt 188.0005
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.