Få mere at vide
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049431
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049431 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049431 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0852.050100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
CAS 628-89-7
Analyt- eller komponentnavne 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H9 Cl O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanol, 2-(2-chloroethoxy)-, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl chloride, 2-(2'-Chloroethoxy)ethanol, 2-(Chloroethoxy)ethanol, 2-Chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, 2-[(2-Chloroethyl)oxy]ethanol, 5-Chloro-3-oxa-1-pentanol, Diethylene glycol monochlorohydrin, Diglycol chlorohydrin, Ethylene glycol mono(2-chloroethyl) ether, NSC 2648
InChI formel InChI=1S/C4H9ClO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-4H2
SMIL OCCOCCCl
IUPAC navn 2-(2-chloroethoxy)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 124.566
Mængde 100 mg
Formel vægt 124.0291 g/mol