missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Chloroethoxy)benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloroethoxy)benzenesulfonamide |
| CAS | 82097-01-6 |
| Molekylær formel | C8H10NO3SCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO3S/c9-5-6-13-7-3-1-2-4-8(7)14(10,11)12/h1-4H,5-6H2,(H2,10,11,12) |
| SMIL | C1=CC=C(C(=C1)OCCCl)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-(2-chloroethoxy)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.68 |
| Formel vægt | 235.007 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?