Få mere at vide
2-(2-Chloroethoxy)benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloroethoxy)benzenesulfonamide |
| CAS | 82097-01-6 |
| Molekylær formel | C8H10NO3SCl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO3S/c9-5-6-13-7-3-1-2-4-8(7)14(10,11)12/h1-4H,5-6H2,(H2,10,11,12) |
| SMIL | C1=CC=C(C(=C1)OCCCl)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-(2-chloroethoxy)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.68 |
| Formel vægt | 235.007 |