missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Chloroethoxy)acetyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloroethoxy)acetyl Chloride |
| CAS | 39229-33-9 |
| Molekylær formel | C4 H6 Cl2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6Cl2O2/c5-1-2-8-3-4(6)7/h1-3H2 |
| SMIL | ClCCOCC(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2-(2-chloroethoxy)acetyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 157 |
| Formel vægt | 155.9745 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?