missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Chlorobenzoyloxy)acetophenone, TRC

Artikelnummer. 30361807
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361807 250 mg
30350872 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC463410250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chlorobenzoyloxy)acetophenone
CAS 84634-61-7
Molekylær formel C15H11ClO3
Mængde 250 mg
Synonym 2-Acetylphenyl 2-Chlorobenzoate
InChI formel InChI=1S/C15H11ClO3/c1-10(17)11-6-3-5-9-14(11)19-15(18)12-7-2-4-8-13(12)16/h2-9H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2Cl
IUPAC navn (2-acetylphenyl) 2-chlorobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 274.7
Formel vægt 274.0397
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.