Få mere at vide
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline |
| CAS | 646989-63-1 |
| Molekylær formel | C13H11ClFNS |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClFNS/c14-10-4-3-5-11(15)9(10)8-17-13-7-2-1-6-12(13)16/h1-7H,8,16H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1SCc2c(F)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 2-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methylsulfanyl]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.75 |
| Formel vægt | 267.0285 |