missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline, TRC

Artikelnummer. 30352330
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352330 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC349080250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
CAS 646989-63-1
Molekylær formel C13H11ClFNS
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H11ClFNS/c14-10-4-3-5-11(15)9(10)8-17-13-7-2-1-6-12(13)16/h1-7H,8,16H2
SMIL Nc1ccccc1SCc2c(F)cccc2Cl
IUPAC navn 2-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methylsulfanyl]aniline
Molekylvægt (g/mol) 267.75
Formel vægt 267.0285
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.