Få mere at vide
2-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-ylamino]-N-methylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-ylamino]-N-methylbenzamide |
| CAS | 1061358-71-1 |
| Molekylær formel | C14H11ClF3N3O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]amino]-N-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClF3N3O/c1-19-13(22)8-4-2-3-5-10(8)21-11-6-12(15)20-7-9(11)14(16,17)18/h2-7H,1H3,(H,19,22)(H,20,21) |
| SMIL | CN=C(O)c1ccccc1Nc2cc(Cl)ncc2C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-[[2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]amino]-N-methylbenzenecarboximidic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.7 |
| Formel vægt | 329.0543 |