missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-3,4-difluorobenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30356413
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356413 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356413 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367210100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-3,4-difluorobenzoic Acid
CAS 303175-44-2
Molekylær formel C13 H7 Cl F2 I N O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H7ClF2INO2/c14-8-5-6(17)1-4-10(8)18-12-7(13(19)20)2-3-9(15)11(12)16/h1-5,18H,(H,19,20)
SMIL OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1Nc2ccc(I)cc2Cl
IUPAC navn 2-(2-chloro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 409.55
Formel vægt 408.9178
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.