Få mere at vide
2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-3,4-difluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-3,4-difluorobenzoic Acid |
| CAS | 303175-44-2 |
| Molekylær formel | C13 H7 Cl F2 I N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7ClF2INO2/c14-8-5-6(17)1-4-10(8)18-12-7(13(19)20)2-3-9(15)11(12)16/h1-5,18H,(H,19,20) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1Nc2ccc(I)cc2Cl |
| IUPAC navn | 2-(2-chloro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.55 |
| Formel vægt | 408.9178 |