missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine |
| CAS | 67287-36-9 |
| Molekylær formel | C10H14ClNO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzeneethanamine (ACI), 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine, 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethylamine, 2-Chloro-3,4-dimethoxyphenethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14ClNO2/c1-13-8-4-3-7(5-6-12)9(11)10(8)14-2/h3-4H,5-6,12H2,1-2H3 |
| SMIL | ClC1=C(CCN)C=CC(OC)=C1OC |
| IUPAC navn | 2-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.68 |
| Formel vægt | 215.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?