Få mere at vide
2'-2'-Chloro-2-phenylacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-2'-Chloro-2-phenylacetophenone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClO/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2 |
| Formel vægt | 230.0498 |