Få mere at vide
2-(2-Chloro-2-nitropropoxy)tetrahydro-2H-pyran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloro-2-nitropropoxy)tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 86958-48-7 |
| Molekylær formel | C8H14ClNO4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14ClNO4/c1-8(9,10(11)12)6-14-7-4-2-3-5-13-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CC(Cl)(COC1CCCCO1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(2-chloro-2-nitropropoxy)oxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.65 |
| Formel vægt | 223.0611 |