missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Chloro-1-iminoethyl)-1,3,5-benzenetriol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30361890
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361890 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5961455G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chloro-1-iminoethyl)-1,3,5-benzenetriol Hydrochloride
CAS 468721-11-1
Molekylær formel C8H8ClNO3 . HCll
Mængde 5 g
Synonym 1,3,5-Benzenetriol, 2-(2-chloro-1-iminoethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1,3,5-Benzenetriol, 2-(2-chloro-1-iminoethyl)-, hydrochloride (9CI), 2-(2-Chloro-1-iminoethyl)-1,3,5-benzenetriol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO3.ClH/c9-3-5(10)8-6(12)1-4(11)2-7(8)13;/h1-2,10-13H,3H2;1H
SMIL Cl.Oc1cc(O)c(C(=N)CCl)c(O)c1
IUPAC navn 2-(2-chloroethanimidoyl)benzene-1,3,5-triol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 238.06
Formel vægt 236.9959
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.