missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Carbamoylphenyl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Carbamoylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 23362-56-3 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c10-9(13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)12/h1-4H,5H2,(H2,10,13)(H,11,12) |
| SMIL | NC(=O)c1ccccc1CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-carbamoylphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.173 |
| Formel vægt | 179.058 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?