Få mere at vide
2-(2-Butylamino)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Butylamino)ethanol |
| CAS | 35265-04-4 |
| Molekylær formel | C6H15NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(sec-Butylamino)-ethanol, 2-[(1-Methylpropyl)amino]ethanol, Alpamine N 41, N-(2-Hydroxyethyl)-N-(butan-2-yl)amine, NSC 128123, sec-Butylmonoethanolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO/c1-3-6(2)7-4-5-8/h6-8H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C)NCCO |
| IUPAC navn | 2-(butan-2-ylamino)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.19 |
| Formel vægt | 117.1154 |