Få mere at vide
2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat, TRC
Artikelnummer. 30348019
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
30348019 25 mL
1 options
Artikelnummer. 30348019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69568025ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol-monobutylether acetate
CAS 124-17-4
Molekylær formel C10 H20 O4
Mængde 25 mL
Synonym Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol acetate, 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate, ABG, Butasol V, Butoxyethoxyethyl acetate, Butyl carbitol acetate, Butyl diethylene glycol acetate, Butyl diglycol acetate, DE Acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate, Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate, Diethylene glycol monobutyl acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diglycol monobutyl ether acetate, Hykleen 340, NSC 5175, NSC 6570
InChI formel InChI=1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
SMIL CCCCOCCOCCOC(=O)C
IUPAC navn 2-(2-butoxyethoxy)ethylacetat
Molekylvægt (g/mol) 204.26
Formel vægt 204.1362