Få mere at vide
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17983366
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17983366 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17983366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0105.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate
CAS 2200281-00-9
Analyt- eller komponentnavne 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H26 F3 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Etofenamate Imp. E (EP), 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Etofenamate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24)
SMIL CCCCOCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 425.44
Mængde 100 mg
Formel vægt 425.1814 g/mol