Få mere at vide
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate |
| CAS | 2200281-00-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H26 F3 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Etofenamate Imp. E (EP), 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Etofenamate Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24) |
| SMIL | CCCCOCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate |
| Vis mere |