Få mere at vide
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30332739
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30332739 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30332739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28171510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol-monobutyl ether
CAS 112-34-5
Molekylær formel C8 H18 O3
Mængde 10 mg
Synonym 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethanol, 3,6-Dioxa-1-decanol, BDG, BDG-NS, BDGE 20, Bikanol B 2, Butadigol, Butoxyethoxyethanol, Butycenol 20P, Butyl Carbitol, Butyl Diglysolv, Butyl Oxitol glycol ether, Butyl diglycol, Butyl digol, Butyl dioxitol, Butysenol 20, Butysenol 20P, C 4E2, Circuposit 3304, Circuposit 4125, Circuposit Hole Prep 3304, Circuposit Hole Prep 4125, DB, Diethylene glycol butyl ether, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Diethylene glycol monobutyl ether, Diethylene glycol n-butyl ether, Diglycol monobutyl ether, Dowanol DB, Ektasolve DB, Ethanol, 2,2'-oxybis-, monobutyl ether, Glycol Ether DB, Hisolve DB, K 50181, NBC, NBC (solvent), NSC 407762, O-Butyl diethylene glycol, Poly-Solv DB, Sinopol BDG-LS, n-Butyl carbitol
InChI formel InChI=1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
SMIL CCCCOCCOCCO
IUPAC navn 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Formel vægt 162.1256