Få mere at vide
2-(2-Butoxyethoxy)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Butoxyethoxy)acetic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-2-3-4-11-5-6-12-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 176.1049 |