Få mere at vide
2,2'-[Butan-1,4-diylbis(piperazin-1,4-diyl)]dipyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30132985
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132985 250 mg
30138222 50 mg
17902365 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB689970250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 257877-45-5
Molekylær formel C20 H30 N8
Molekylvægt (g/mol) 382.51
Synonym 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC navn 2-[4-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]piperazin-1-yl]pyrimidin
SMIL C(CCN1CCN(CC1)c2ncccn2)CN3CCN(CC3)c4ncccn4
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H30N8/c1(9-25-11-15-27(16-12-25)19-21-5-3-6-22-19)2-10-26-13-17-28(18-14-26)20-23-7-4-8-24-20/h3-8H,1-2,9-18H2
Formel vægt 382.2593