Få mere at vide
2,2'-[Butan-1,4-diylbis(piperazin-1,4-diyl)]dipyrimidin, Mikromol™
Artikelnummer. 17950396
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17950396 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17950396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,2'-[Butan-1,4-diylbis(piperazin-1,4-diyl)]dipyrimidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine
CAS 257877-45-5
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H30 N8
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Buspirone Hydrochloride Imp. E (EP), Buspirone Imp. E (EP), 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Imp. C (EP), Buspirone Hydrochloride Impurity C, Buspirone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C20H30N8/c1(9-25-11-15-27(16-12-25)19-21-5-3-6-22-19)2-10-26-13-17-28(18-14-26)20-23-7-4-8-24-20/h3-8H,1-2,9-18H2
SMIL C(CCN1CCN(CC1)c2ncccn2)CN3CCN(CC3)c4ncccn4
IUPAC navn 2-[4-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]piperazin-1-yl]pyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 382.51
Mængde 50 mg
Formel vægt 382.2593 g/mol