Få mere at vide
2,2'-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-bifenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30457291
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457291 250 mg
30452669 50 mg
30453992 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT790410250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine
Analyt- eller komponentnavne 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C26 H14 F6 N2 S2
InChI formel InChI=1S/C26H14F6N2S2/c27-25(28,29)14-9-10-23-20(11-14)34(18-6-2-4-8-22(18)36-23)19-13-24-17(12-15(19)26(30,31)32)33-16-5-1-3-7-21(16)35-24/h1-13,33H
Løsningstype Fedt
SMIL FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(c2c1)c4cc5Sc6ccccc6Nc5cc4C(F)(F)F
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)-3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]-10H-phenothiazine
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 532.523
Mængde 250 mg
Formel vægt 532.05