Få mere at vide
2-(2-Bromophenyl)ethylamine, 97%
Artikelnummer. 15417238
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417238 10 g 10g
15407238 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60739.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65185-58-2 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
2-(2-Bromphenyl)ethylamin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(2-Bromphenyl)ethylamin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65185-58-2
Molekylær formel C8H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 200.079
MDL nummer MFCD01529874
InChI nøgle ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenethylamine, 2-2-bromophenyl ethanamine, 2-2-bromophenyl ethylamine, 2-2-bromophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 2-bromo, 2-bromo phenethylamin, 2-2-bromopheneyl ethylamine, 1-amino-2-bromophenyl ethane, 2-bromo phenethylamine, 2-bromo-phenethylamine
PubChem CID 2734091
IUPAC navn 2-(2-bromphenyl)ethanamin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CCN)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Bromophenyl)ethylamine
Tæthed 1.396
Kogepunkt 253°C
Brydningsindeks 1.577
Mængde 10 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 200.08
Procent renhed 97%