Få mere at vide
2-(2-Bromophenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Bromophenyl)ethanol |
| CAS | 1074-16-4 |
| Molekylær formel | C8H9BrO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(2-Hydroxyethyl)bromobenzene, 2-Bromobenzeneethanol, 2-Bromophenethyl Alcohol, o-Bromophenethyl Alcohol, o-Bromophenylethyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2 |
| SMIL | OCCc1ccccc1Br |
| IUPAC navn | 2-(2-bromophenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vægt | 199.9837 |