Få mere at vide
2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxan, TRC
Artikelnummer. 30341247
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30341247 50 g
1 options
Artikelnummer. 30341247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68717550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
CAS 33884-43-4
Molekylær formel C6H11BrO2
Mængde 50 g
Synonym 2-(2-Bromoethyl)-m-dioxane, 2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 2-(beta-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 3,3-(Trimethylenedioxy)propyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
SMIL BrCCC1OCCCO1
IUPAC navn 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxan
Molekylvægt (g/mol) 195.05
Formel vægt 193.9942