Få mere at vide
2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxan, 98%
Artikelnummer. 11394384
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394384 10 g 10g
11304394 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394384 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00958.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 33884-43-4 | C6H11BrO2 | 195,06 g/mol
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan, Giver et nyttigt middel til at introducere en maskeretβ -formylethylgruppe. I sammenligning med den tilsvarende dioxolan (efter indtastning) er dioxanen mere stabil over for syre, og Grignard er termisk stabil. Omsætning af Grignard med et syrechlorid giver ketonen i højt udbytte uden yderligere reaktion på den tertiære alkohol. Efterfølgende hydrolyse af 1,3-dioxanen giver -ketoaldehydet. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan, Giver et nyttigt middel til at introducere en maskeret ß-formylethylgruppe. I sammenligning med den tilsvarende dioxolan (efter indtastning) er dioxanen mere stabil over for syre, og Grignard er termisk stabil. Omsætning af Grignard med et syrechlorid giver ketonen i højt udbytte uden yderligere reaktion på den tertiære alkohol. Efterfølgende hydrolyse af 1,3-dioxanen giver -ketoaldehydet. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er ikke
opløseligt i vand, men opløseligt i organisk opløsningsmiddel såsom ethanol.
Noter
Luft, varmefølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33884-43-4
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.06
MDL nummer MFCD00006567
InChI nøgle KXMZOKKPQZRPRN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-2-bromoethyl-1,3-dioxane, 1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl, 3-bromopropionaldehyde trimethylene acetal, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl-1,3 dioxane, bromoethyl-1,3-dioxane, acmc-209i3o, 2-2-bromoetyl 1,3-dioxane, wmdhqehpovoeog-uhfffaoysa, 2-2-bromoethyl 1,3-dioxane
PubChem CID 520656
SMIL CC(Br)C1OCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Tæthed 1.434
Kogepunkt 67 °C til 70 °C (3 mmHg)
Flammepunkt 96 °C (204 °F)
Brydningsindeks 1.482
Mængde 10 g
Beilstein 1421628
Opløselighedsinformation Det er ikke opløseligt i vand, men opløseligt i organiske opløsningsmidler som ethanol.
IUPAC navn 2-(2-bromethyl)-1,3-dioxan
Formel vægt 195.06
Procent renhed 98%