Få mere at vide
2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxan, 98%
Beskrivelse
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan, Giver et nyttigt middel til at introducere en maskeretβ -formylethylgruppe. I sammenligning med den tilsvarende dioxolan (efter indtastning) er dioxanen mere stabil over for syre, og Grignard er termisk stabil. Omsætning af Grignard med et syrechlorid giver ketonen i højt udbytte uden yderligere reaktion på den tertiære alkohol. Efterfølgende hydrolyse af 1,3-dioxanen giver -ketoaldehydet. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan, Giver et nyttigt middel til at introducere en maskeret ß-formylethylgruppe. I sammenligning med den tilsvarende dioxolan (efter indtastning) er dioxanen mere stabil over for syre, og Grignard er termisk stabil. Omsætning af Grignard med et syrechlorid giver ketonen i højt udbytte uden yderligere reaktion på den tertiære alkohol. Efterfølgende hydrolyse af 1,3-dioxanen giver -ketoaldehydet. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er ikke
opløseligt i vand, men opløseligt i organisk opløsningsmiddel såsom ethanol.
Noter
Luft, varmefølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane |
| Tæthed | 1.434 |
| Kogepunkt | 67 °C til 70 °C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | 96 °C (204 °F) |
| Brydningsindeks | 1.482 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1421628 |
| Opløselighedsinformation | Det er ikke opløseligt i vand, men opløseligt i organiske opløsningsmidler som ethanol. |
| IUPAC navn | 2-(1-bromethyl)-1,3-dioxan |
| Formel vægt | 195.06 |
| Vis mere |