Få mere at vide
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran, 96%, stabilized
Artikelnummer. 10245024 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245024 25 mL Glasflaske 25ml
10021234 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245024 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394930250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 17739-45-6 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17739-45-6
Molekylær formel C7H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 209.08
MDL nummer MFCD01321310
InChI nøgle GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy oxane, 2h-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromo-ethoxy-tetrahydro-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydropyran, 2 2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,3-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromoethyl oxy tetrahaydro-2h-pyran
PubChem CID 86621
IUPAC navn 2-(2-bromoethoxy)oxane
SMIL C1CCOC(C1)OCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.3840g/mL
Kogepunkt 62°C to 64°C (0.4 mmHg)
Flammepunkt 87°C
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.384
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 209.08
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.