Få mere at vide
2-(2-Bromoethoxy)anisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Bromoethoxy)anisole |
| CAS | 4463-59-6 |
| Molekylær formel | C9H11O2Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(2-Bromoethoxy)-2-methoxybenzene, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl Bromide, 2-Bromoethyl 2-Methoxyphenyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccccc1OCCBr |
| IUPAC navn | 1-(2-bromoethoxy)-2-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.09 |
| Formel vægt | 229.9942 |