Få mere at vide
2-(2-Bromoethoxy)anisole, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449077
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449077 250 mg 250mg
15429077 1 g 1g
15439077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52382.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4463-59-6
Molekylær formel C9H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 231.089
MDL nummer MFCD00017892
InChI nøgle PBRPKYRJVDJZTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromoethoxy anisole, 1-2-bromoethoxy-2-methoxybenzene, 2-2-bromoethoxy-1-methoxybenzene, 2-bromoethyl 2-methoxyphenyl ether, 2-2-methoxyphenoxy ethylbromide, pubchem3133, 2-methoxyphenoxy ethylbromide, ksc495i5p, akos bc-2659, timtec-bb sbb008602
PubChem CID 1799099
IUPAC navn 1-(2-bromoethoxy)-2-methoxybenzene
SMIL COC1=CC=CC=C1OCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Bromoethoxy)anisole
Mængde 250 mg
Formel vægt 231.09
Procent renhed ≥97%