Få mere at vide
2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 103275-23-6 |
| Molekylær formel | C10H14NO2Br • HCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-5-7(3-4-12)8(11)6-10(9)14-2;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H |
| SMIL | COC1=C(C=C(C(=C1)CCN)Br)OC.Cl |
| IUPAC navn | 2-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.133646 |