Få mere at vide
2-(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30339398
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30339398 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30339398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB99851025MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride
CAS 103275-23-6
Molekylær formel C10H14NO2Br • HCl
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-5-7(3-4-12)8(11)6-10(9)14-2;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)CCN)Br)OC.Cl
IUPAC navn 2-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 260.133646