Få mere at vide
2-(2-Boc-aminoethoxy)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Boc-aminoethoxy)ethanol |
| CAS | 139115-91-6 |
| Molekylær formel | C9 H19 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Carbamic acid, N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), 2-(2-Boc-aminoethoxy)ethanol, 2-(2-tert-Butoxycarbonylaminoethoxy)ethanol, N-Boc-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl ether, [2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl [2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(12)10-4-6-13-7-5-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCO |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vægt | 205.1314 |