Få mere at vide
2,2'-Bithiophen, 98%
Artikelnummer. 11439453
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439453 25 g 25g
11419453 1 g 1g
11429453 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439453 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12335.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166,256 g/mol
2,2'-Bithiophene bruges som en precursor i fremstillingen af 5,5'-bis(trimethylstannyl)-2,2'-bithiophen, som bruges til syntese af små molekyler og polymere halvledere til organiske felteffekttransistorer (OFET'er), organiske lysemitterende dioder (EPLED), D Pladiode (EPLED) og D Pladiode (EPLED) Fotovoltaiske (OPV) applikationer. Det er forbundet med aryliodider og involveret i rhodiumkatalyseret arylering af heteroarener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ -Bithiophene anvendes som en precursor ved fremstilling af 5,5′ -bis(trimethylstannyl)-2,2′ -bithiophen, som bruges til syntese af små molekyler og polymerhalvledere til organiske felteffekttransistorer (OFET'er), organiske lysemitterende dioder (OLED), Plastic Light Emitting Diode (PLED) og Organic Photovoltaic (OPV) applikationer. Det er forbundet med aryliodider og involveret i rhodiumkatalyseret arylering af heteroarener.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-97-7
Molekylær formel C8H6S2
Molekylvægt (g/mol) 166.256
MDL nummer MFCD00005414
InChI nøgle OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
PubChem CID 68120
ChEBI CHEBI:36821
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylthiophen
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bithiophene
Smeltepunkt 30 °C til 33 °C
Kogepunkt 260 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 3039
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 166.27
Procent renhed 98%