Få mere at vide
2,2'-Bithiophene, 98%
Artikelnummer. 11429453
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11429453
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12335.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166.256 g/mol
2,2'-Bithiophene bruges som en precursor i fremstillingen af 5,5'-bis(trimethylstannyl)-2,2'-bithiophen, som bruges til syntese af små molekyler og polymere halvledere til organiske felteffekttransistorer (OFET'er), organiske lysemitterende dioder (EPLED), D Pladiode (EPLED) og D Pladiode (EPLED) Fotovoltaiske (OPV) applikationer. Det er forbundet med aryliodider og involveret i rhodiumkatalyseret arylering af heteroarener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ -Bithiophene anvendes som en precursor ved fremstilling af 5,5′ -bis(trimethylstannyl)-2,2′ -bithiophen, som bruges til syntese af små molekyler og polymerhalvledere til organiske felteffekttransistorer (OFET'er), organiske lysemitterende dioder (OLED), Plastic Light Emitting Diode (PLED) og Organic Photovoltaic (OPV) applikationer. Det er forbundet med aryliodider og involveret i rhodiumkatalyseret arylering af heteroarener.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-97-7
Molekylær formel C8H6S2
Molekylvægt (g/mol) 166.256
MDL nummer MFCD00005414
InChI nøgle OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
PubChem CID 68120
ChEBI CHEBI:36821
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylthiophen
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bithiophene
Smeltepunkt 30°C to 33°C
Kogepunkt 260°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 3039
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 166.27
Procent renhed 98%