Få mere at vide
2,2'-Bithiophen, 97%
Artikelnummer. 10289830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
20 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10289830 20 g Glasflaske 20g
10117420 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402690200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-97-7
Molekylær formel C8H6S2
Molekylvægt (g/mol) 166.27
MDL nummer MFCD00005414
InChI nøgle OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
PubChem CID 68120
ChEBI CHEBI:36821
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylthiophen
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2'-Bithiophene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30,0 °C til 35,0 °C
Kogepunkt 260,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 20 g
Beilstein 19, 32
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol
Formel vægt 166.27
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Bithiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.