Få mere at vide
2,2-Bithiophen-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10674745
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10674745 10 g 10g
10531682 250 mg 250mg
10212542 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10674745 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC14601EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2060-55-1
Molekylær formel C9H6O2S2
Molekylvægt (g/mol) 210.265
InChI nøgle PTNWHEHDBNNKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bithiophene-5-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2,2-bithiophene-5-carboxylic acid, 2,2'-bithiophene-5-carboxylicacid, 2,2' bithiophenyl-5-carboxylic acid, 2,2'-bithiophene-5-ca, 5-carboxy-2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl-5'-carboxylic, 5-2-thienyl-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 150965
IUPAC navn 5-thiophen-2-ylthiophen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 210.28
Procent renhed 97%